Merck
15047
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
N-Boc-2-pyrryl boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H14BNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.02
Beilstein:
7993875
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
form
solid
mp
93-98 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)