Merck
219142
Sigma-Aldrich
5-Bromopyrimidine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.98
Beilstein:
107326
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
67-73 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cncnc1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Rapid nucleophilic displacement reactions of 5-bromopyrimidine with nucleophiles under microwave irradiation has been studied. 5-Bromopyrimidine undergoes direct metallation with lithuium diisopropylamide to yield 4-lithio-5-bromopyrimidine.
Alkalmazás
5-Bromopyrimidine was used in the synthesis of:
  • N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives via palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction
  • (5-(phenylethynyl)pyrimidine) via microwave assisted organic synthesis (MAOS) Sonogashira protocol
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Direct metalation of pyrimidine. Synthesis of some 4-substituted pyrimidines.
Kress TJ.
The Journal of Organic Chemistry, 44(13), 2081-2082 (1979)
Efficient nucleophilic substitution reactions of pyrimidyl and pyrazyl halides with nucleophiles under focused microwave irradiation.
Cherng,Y-J.
Tetrahedron, 58(5), 887-890 (2002)
The new NHS: restricting GPs' access to x ray services.
J Bahrami et al.
BMJ (Clinical research ed.), 302(6791), 1541-1541 (1991-06-22)
Xiaofeng Rao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(39), 7875-7883 (2012-08-15)
A palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction in aqueous ethanol has been developed for the synthesis of N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives. A number of N-heteroaryl halides, namely 2-halogenated pyridines, 2-bromoquinoline, 5-bromopyrimidine and 2-chloropyrazine, were coupled with 4-(9H-carbazol-9-yl)phenylboronic acid (CPBA) or