Fontos dokumentumok
510653
Copper(I) sulfide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Chalcocite, Copper(1+) sulfide, Dicopper monosulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu]S[Cu]
InChI
1S/2Cu.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JESPAFKOCOFQIN-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)