Fontos dokumentumok
234842
Molybdenum(IV) sulfide
powder, <2 μm, 98%
Szinonimák:
Molybdenum disulfide
Teszt
98%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<2 μm
sűrűség
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.