Merck
481629
Sigma-Aldrich
Copper(I) selenide
greener alternative
99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
About This Item
Lineáris képlet:
Cu2Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.95% trace metals basis
form
powder and chunks
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sűrűség
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Copper selenide is an ionic conductor. 1 In nature, it occurs as mineral berzelianite. 2 Copper selenide may be prepared galvanically by coupled copper metal oxidation and Se reduction in alkaline selenosulfate (Na2SeSO3).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Copper(I) selenide (Cu2Se) is a semiconductor material, which exists in cubic, tetragonal or orthorhombic forms. It forms thin films, which can be used as solar cell materials, optical filters, thermoelectric converters, electro-optical devices, and microwave shield coatings.
Kiszerelés
Packaged in poly bottles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Modified chemical deposition and physico-chemical properties of copper (I) selenide thin films
Pathan HM, et al.
Applied Surface Science, 211(1-4), 48-56 (2003)
High-temperature conductivity in chemical bath deposited copper selenide thin films
Dhanam M, et al.
Journal of Crystal Growth, 280(3-4), 425-435 (2005)
Phosphine-free synthesis of p-type copper (I) selenide nanocrystals in hot coordinating solvents
Deka S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(26), 8912-8914 (2010)