Fontos dokumentumok
289787
Copper(II) hydroxide
technical grade
Szinonimák:
Cupric hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
tartalmaz
stabilizer
koncentráció
≥57.0% Cu (EDTA titration)
oldhatóság
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O[Cu]O
InChI
1S/Cu.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJLJMEJHUUYSSY-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.