Fontos dokumentumok
450820
Copper(II) sulfide
powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Copper Blue, Copper monosulfide, Cupric sulfide
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
mp
220 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
4.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=[Cu]
InChI
1S/Cu.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWFPGXWASODCHM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)