Fontos dokumentumok
717223
11-(1H-pyrrol-1-yl)undecane-1-thiol
96%
Szinonimák:
PUT, 1H-Pyrrole-1-undecanethiol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.506
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCn1cccc1
InChI
1S/C15H27NS/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJDNIFVXOIKYCT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.