Fontos dokumentumok
8.22063
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
for synthesis
Szinonimák:
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)15SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
EC index szám:
220-846-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥88.0% (GC)
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥88.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
260 °C
mp
18-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 102 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F
Lobbanási pont (C)
102 °C