Merck
50893
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
≥97.0% (T)
Szinonimák:
[BMPYR][DCA]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
szennyeződések
≤0.5% water
funkcionális csoport
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.C2N3/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1-5-2-4/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBHLGZNUPKUZJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide is a hypergolic, air- and water-stable pyrrolidinium-based ionic liquid. It shows a wide potential range, making it a promising candidate in electrochemical applications. [BMPYR][DCA] also has high extraction capacity for dibenzothiophene from liquid fuels.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Voltammetric Study and Electrodeposition of Ni (II)/Fe (II) in the Ionic Liquid 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Dicyanamide
Lo, Nai-Chang, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163.2, D9-D16 (2016)
Ionic liquids as hypergolic fuels.
Schneider S, et al.
Energy and Fuels, 22(4), 2871-2871 (2008)
Thermophysical properties of the pure ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide and its binary mixtures with alcohols
Gonza?lez, Emilio J., Begon?a Gonza?lez, and Euge?nia A. Macedo
Journal of Chemical and Engineering Data, 58.6, 1440-1448 (2013)
Pyrrolidinium-based ionic liquids. 1-Butyl-1-methyl pyrrolidinium dicyanoamide: thermochemical measurement, mass spectrometry, and ab initio calculations.
Emel'yanenko VN, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(37), 11734-11742 (2008)
Electrodeposition of gold thin films from 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide Au 3+ solutions
De Sa, A. I., et al.
Thin Solid Films, 519.19, 6278-6283 (2011)