Merck
00796
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC/T)
Szinonimák:
EMIM DCA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC/T)
szennyeződések
≤0.5% water
funkcionális csoport
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide (EMIM-DCA) is an ionic liquid that is often used as a solvent in various chemical reactions and as an electrolyte in batteries and capacitors. It is considered a greener alternative to organic traditional solvents due to its non-toxicity.
Alkalmazás
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide can be used in the development of polyvinyl alcohol based polymeric membranes for the for the effective separation of CO2/H2.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
429.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
221 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)