Fontos dokumentumok
96324
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
OMIMBF4
About This Item
Javasolt termékek
leírás
electrochemical window 6.0 V
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
vezetőképesség
0.43 mS/cm
viszkozitás
422 stokes
sűrűség
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)5/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.