Fontos dokumentumok
39931
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for catalysis, ≥98.5% (HPLC)
Szinonimák:
BMIMBF4
About This Item
Javasolt termékek
grade
for catalysis
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
szennyeződések
≤0.05% water
törésmutató
n20/D 1.52
sűrűség
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
550.4 °F
Lobbanási pont (C)
288 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)