Fontos dokumentumok
50640
Glycolic acid nitrile solution
~70% in H2O
Szinonimák:
Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
About This Item
Javasolt termékek
tartalmaz
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
Minőségi szint
koncentráció
~70% in H2O
törésmutató
n20/D 1.389
sűrűség
1.076 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
nitrile
SMILES string
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?