Fontos dokumentumok
83845
N-(Cyanomethyl)acetamide
≥97.0% (elemental analysis)
Szinonimák:
2-(Acetamido)acetonitrile, AAN, Aceturic acid nitrile
Teszt
≥97.0% (elemental analysis)
form
solid
mp
73-80 °C
funkcionális csoport
amide
nitrile
SMILES string
CC(=O)NCC#N
InChI
1S/C4H6N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHWCUMYXUCPQSZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)