Fontos dokumentumok
45698
Trichlorfon
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid dimethyl ester, Metrifonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)