Fontos dokumentumok
374768
Glycolonitrile
55 wt. % in H2O
Szinonimák:
Glycolic acid nitrile solution, Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
koncentráció
55 wt. % in H2O
szennyeződések
3 mol methyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.375
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?