Fontos dokumentumok
69830
DL-Lactonitrile
≥97.0% (T)
Szinonimák:
2-Hydroxypropionitrile, Acetaldehyde cyanohydrin
Teszt
≥97.0% (T)
form
liquid
tartalmaz
~1% phosphoric acid as stabilizer
szennyeződések
~1% water
törésmutató
n20/D 1.404
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
nitrile
SMILES string
CC(O)C#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOFDVDFSGLBFAC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?