Fontos dokumentumok
187364
Cyanamide
99%
Szinonimák:
Carbimide, Hydrogen cyanamide
Teszt
99%
Forma
crystals
tartalmaz
stabilizer
bp
83 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 10%, clear to hazy, colorless to faintly yellow
water: soluble
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.