Merck
50032
Sigma-Aldrich
L-(−)-Glyceric acid hemicalcium salt monohydrate
≥97.0% (KT)
Szinonimák:
(S)-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt monohydrate, L-Glyceric acid calcium salt dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.25
Beilstein:
6119063
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (KT)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
szín
white
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)