Merck
G7274
Sigma-Aldrich
DL-Glyceric acid hemicalcium salt hydrate
≥98% (GC)
Szinonimák:
2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, Hemicalcium DL-glycerate, hemi-Calcium DL-glycerate
About This Item
Lineáris képlet:
[HOCH2CH(OH)COO]2Ca · ×H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.22 (anhydrous basis)
Beilstein:
4614104
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
crystalline
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
<18% water (Karl Fischer)
szín
beige
mp
134 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
kation nyomok
Ca: 15.5-16.5% (anhydrous)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKEVQKKVYQHNFW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
DL-glyceric acid is also known as 2,3-dihydroxypropanoic acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glyceric acid is an intermediate in the glycolysis pathway.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michael D Drake et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 44(3), 210-219 (2006-02-16)
Vicinal (1)H--(1)H coupling constants were used to determine the conformational preferences of 2,3-dihydroxypropanoic acid (1) (DL-glyceric acid) in various solvents and its different carboxyl ionization states. The stereospecific assignments of J(12) and J(13) were confirmed through the point-group substitution of