Merck
367494
Sigma-Aldrich
D-Glyceric acid calcium salt dihydrate
99%
Szinonimák:
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
[HOCH2CH(OH)CO2]2Ca·2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.25
Beilstein:
6119062
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +13°, c = 5 in H2O
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKEVQKKVYQHNFW-AKYROZSLSA-L
Alkalmazás
D-Glyceric acid calcium salt dihydrate can be used:
  • As an electrolyte for electrocatalytic oxidation of glycerol.
  • As a precursor to synthesize diacylester derivatives of glyceric acid esterified with palmitoyl chloride and linoleoyl chloride.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of dilinoleoyl-D-glyceric acid and evaluation of its cytotoxicity to human dermal fibroblast and endothelial cells.
Sato S, et al.
Journal of Oleo Science, 60(9), 483-487 (2011)
Carbon nanotube supported PdAg nanoparticles for electrocatalytic oxidation of glycerol in anion exchange membrane fuel cells.
Benipal N, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 210, 121-130 (2017)
Stepwise synthesis of 2, 3-O-dipalmitoyl-D-glyceric acid and an in vitro evaluation of its cytotoxicity.
Shun S, et al.
Journal of Oleo Science, 61(6), 337-341 (2012)