Merck
571350
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylboronic acid
95%
Szinonimák:
α-Methylene-α-tolueneboronic acid, α-Phenyl vinylboronic acid, (1-Phenylethenyl)boronic acid, Styrene α-boronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C=CH2B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
125 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Halogenation of alkynes for preparation of enol esters
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling
  • Homocoupling of arylboronic acids for synthesis of biaryls
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Enantioselective hydrogenation of hydroxyphenyl styrenes
  • Samarium diiodide-mediated cyclization for synthesis of substituted benzannulated cyclooctanol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling for synthesis of C-6-substituted uridine phosphonates
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)