Merck
635995
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
≥95%
Szinonimák:
6-(1,4-Benzodioxanyl)boronic acid, 1,4-Benzodioxan-6-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9BO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
SMILES string
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Addition reactions with 1,8-naphthyridine N-oxides
  • Iodocyclization and palladium-catalyzed coupling reactions for synthesis of pyranoquinolines
  • Suzuki coupling reactions for synthesis of combretastatin analogs
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
  • Palladium-catalyzed oxyarylation of Heck reaction intermediates
  • C-H functionalization of quinones
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)