Merck
514055
5-Formyl-2-thienylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5BO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
mp
132-135 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H5BO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Raymond E Borg et al.
Photochemistry and photobiology, 95(1), 280-292 (2018-07-11)
The synthesis, photophysical and photoacoustic characterization for a series of nine π-extended quadrupolar curcumin dyes is presented. A systematic evaluation of the π-bridging unit including the p-phenyl, naphth-4-yl, thien-2-yl and hybrid 4-naphthathien-2-yl groups is presented. Furthermore, evaluation of the strongly
Sara S M Fernandes et al.
ACS omega, 3(10), 12893-12904 (2018-11-10)
A series of push-pull heterocyclic N,N-diphenylhydrazones were prepared to study the effect of structural modifications (different π-spacers and electron-withdrawing groups) on the optical (linear and nonlinear) and electronic properties of the molecules. The photovoltaic response of dye-sensitized solar cells assembled
Haluk Dinçalp et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 202, 196-206 (2018-05-23)
Five isoindigo-based donor-acceptor-donor (D-A-D) type small molecules have been synthesized in order to investigate their intramolecular charge transfer characteristics. UV-vis absorption of these dyes exhibits a wide absorption band ranging from 300 to 650 nm with two distinct bands, giving the
Gözde Murat Saltan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 372-381 (2017-08-02)
In an approach to develop efficient organic optoelectronic devices to be used in light-driven systems, a series of three thiophene linked benzimidazole conjugates were synthesized and characterized. The combination of two thiophene rings to a benzimidazole core decorated with different
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Kapcsolódó tartalom