Merck
49914
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0%
Szinonimák:
1-Methyl-3-benzylimidazolium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97.0%
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
solid
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
[Cl-].C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.ClH/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-8,10H,9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maleesha De Silva et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 55(9), e4518-e4518 (2020-06-25)
Ionic liquids are now used in applications ranging from chemical synthesis to spacecraft propulsion. With this comes the need to characterize new syntheses, identify environmental contamination, and determine eventual fate in terrestrial and space environments. This work investigates the effects
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.