Merck
41382
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0%
Teszt
≥97.0%
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.578
SMILES string
[Br-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.BrH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide can be used to prepare:
  • A weak gel of chitin.
  • Composite gels of chitin/cellulose.
  • Methylimidazolium based ionic liquids with varying anions as electrolytes in graphene nanosheet-based supercapacitors.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kamalesh Prasad et al.
International journal of biological macromolecules, 45(3), 221-225 (2009-05-27)
This paper reports the formation of weak gel of chitin with an ionic liquid, 1-allyl-3-methylimidazolium bromide (IL). When a mixture of 5% (w/w) chitin with IL was heated at 100 degrees C for 48h, the clear liquid was obtained. The
1-Allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids employed as suitable electrolytes for high energy density supercapacitors based on graphene nanosheets electrodes
Zarrougui R, et al.
Journal of Molecular Liquids, 249, 795-804 (2018)
Preparation of chitin/cellulose composite gels and films with ionic liquids
Takegawa A, et al.
Carbohydrate Polymers, 79(1), 85-90 (2010)
Zhi Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(18), 6198-6204 (2019-04-13)
A series of hypergolic ionic liquids (HILs) based on the cyano (1H-1,2,3-triazole-1-yl) dihydroborate anion were synthesized by introducing the {BH2-CN} moiety into the 1,2,3-triazole anion. This introduction allowed us to improve the self-ignition property and decrease the viscosity of ionic