Merck
40819
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-Methyl-3-benzylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13BF4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
szennyeződések
≤0.2% water
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.