Fontos dokumentumok
408905
Hexyl acrylate
98%, contains 100 ppm hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Acrylic Acid Hexyl Ester, Hexyl 2-propenoate, hexylacrylate, n-Hexyl acrylate
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
100 ppm hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88-90 °C/24 mmHg (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)