Fontos dokumentumok
275573
4-Hydroxybutyl acrylate
90%, contains 50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 300 ppm hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
1,4-Butanediol acrylate, Tetramethylene glycol monoacrylate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
90%
tartalmaz
300 ppm hydroquinone as inhibitor
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-7(9)10-6-4-3-5-8/h2,8H,1,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDWUBGAGUCISDV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)