Merck
415650
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propyl acrylate
95%
Szinonimák:
3-(N ,N -Dimethylamino)propyl acrylate, N ,N -Dimethyl-3-aminopropyl acrylate
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)