Merck
C86006
Sigma-Aldrich
Crotyl alcohol, mixture of cis and trans
96%
Szinonimák:
2-Buten-1-ol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
1361395
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
sűrűség
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\CO
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N
Alkalmazás
Crotyl alcohol can be used as a starting material in the synthesis of antitumor agents such as 14-azacamptothecin and 10, 11-methylenedioxy-14-azacamptothecin. It can also be used as a precursor in the total synthesis of discodermolide.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of 14-azacamptothecin, a water-soluble topoisomerase I poison.
Rahier N J, et al.
Organic Letters, 7(5), 835-837 (2005)
Synthesis of optically active β-alkyl aspartate via [3, 3] sigmatropic rearrangement of α-acyloxytrialkylsilane.
Sakaguchi K, et al.
Tetrahedron Letters, 45(30), 5869-5872 (2004)
Evaluation of the role of acetaldehyde in the actions of ethanol on gluconeogenesis by comparison with the effects of crotonol and crotonaldehyde.
A I Cederbaum et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 6(1), 100-109 (1982-01-01)
High-activity, single-site mesoporous Pd/Al2O3 catalysts for selective aerobic oxidation of allylic alcohols.
Simon F J Hackett et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(45), 8593-8596 (2007-10-06)
Michael J Gattner et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(4), 379-381 (2012-11-30)
Recently new lysine modifications were detected in histones and other proteins. Using the pyrrolysine amber suppression system we genetically inserted three of the new amino acids ε-N-propionyl-, ε-N-butyryl-, and ε-N-crotonyl-lysine site specifically into histone H3. The lysine at position 9