Fontos dokumentumok
463922
Ammonium metatungstate hydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium tungsten oxide hydrate, Hexaammonium wolframate hydrate
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tungsten
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Alkalmazás
- Carbon-supported tungsten catalyst for hydrogenolysis of cellulose.
- Reduced tungsten and mixed tungsten oxide catalysts for bifunctional hydroisomerization of n-alkanes.
- Hybrid 2D/3D tungsten diselenide transistors via chemical vapor deposition method.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)