Fontos dokumentumok
223336
Sodium tungstate dihydrate
ACS reagent, ≥99%
Szinonimák:
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
crystalline powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tungsten
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤0.02 meq/g Titr. free base
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Mo: ≤0.001%
heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a derivatization reagent for the determination of hydrogen peroxide by a fluorimetric method.
- Synthesis of N-hydroxy-desferrioxamine B, a metabolite of the microbial product desferrioxamine B.
- Preparation of highly crystalline CaMoO4, SrMoO4, CaWO4 and SrWO4 nanoparticles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?