Merck
439991
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenyl isocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
NCC6H4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
51-54 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
nitrile
SMILES string
O=C=Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)10-6-11/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Cyanophenyl isocyanate is an aromatic isocyanate.
Alkalmazás
3-Cyanophenyl isocyanate may be employed as starting reagent for the following syntheses:
  • R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran
  • 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Smail Khelili et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6124-6130 (2008-05-16)
Ring-opened analogues of dihydrobenzopyran potassium channel openers (PCOs) were prepared and evaluated as putative PCOs on rat aorta rings (myorelaxant effect) and rat pancreatic beta-cells (inhibition of insulin secretion). These derivatives are characterized by the presence of a sulfonylurea, a
Synthesis and Antibacterial Activity of Urea and hiourea Derivatives at C-8 Alkyl Chain of Anacardic Acid Mixture Isolated from a Natural Product Cashew Nut Shell Liquid (CNSL).
Reddy NS, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 1(04), 167-167 (2011)