Merck
155403
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate
98%
Szinonimák:
4-Nitrophenyl dichlorophosphate
Méret kiválasztása
5 G
20 500,00 Ft
25 G
73 800,00 Ft
20 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
20 500,00 Ft
25 G
73 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4OP(O)Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.98
Beilstein:
1468239
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
20 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin[1].
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)