Merck
490768
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled sodium carbonate, Calcined soda-13C, Carbonic acid disodium salt-13C, Soda ash-13C
About This Item
Lineáris képlet:
Na213CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
mp
851 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)