Fontos dokumentumok
493287
Potassium carbonate-13C
98 atom % 13C
Szinonimák:
Carbonic-13C acid, dipotassium salt
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
K213CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
mp
891 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?