Merck
488348
Sigma-Aldrich
Butane-d10
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2CD2CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
2.11 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
51.6 psi ( 37.7 °C)
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
Kiszerelés
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)