Merck
291943
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
Szinonimák:
N,N-Dimethylform-13C-amide
About This Item
Lineáris képlet:
H13CON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)