Merck
735000
Sigma-Aldrich
Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-d8
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4(CD=CDCH2)4CH2CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
-49 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]\C(CCCCC)=C(/[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZXBAPSDXZZRGB-FBFLGLDDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)