Merck
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
9-Octadecenoic acid-d
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18DH33O2
Molekulatömeg:
283.47
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥97 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
form
liquid
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)