Merck
646458
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1,2,3,7,8,9,10-13C7
99 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)713CH=13CH13CH213CH2(CH2)313CH213CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
96% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1,11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-ZNACGWQSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)