Merck
489735
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate-15N2
98 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled hydrazine sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
H215N15NH2 · H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
mp
254 °C (lit.)
sűrűség
1.391 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)