Merck
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3Si13C≡13CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
bp
53 °C
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F
Lobbanási pont (C)
-34 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)