Merck
729655
Sigma-Aldrich
Acetylene-13C2 dicarboxylic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
2-Butynedioic acid-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C13C13CCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352003
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13C]#[13C]C(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTIVTFGABIZHHX-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)