Merck
613800
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-amine
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
50.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUSNBJAOOMFDIB-ZBJDZAJPSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-34.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-37.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)