Merck
488763
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Szinonimák:
Di-n-butyl phthalate-d4
About This Item
Lineáris képlet:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.058 g/mL at 25 °C
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)