Merck
34193
Supelco
Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
C6D4[CO2CH2(CH2)6CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)