Merck
34164
Supelco
Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Szinonimák:
DEHP-3,4,5,6-d4, Deuterated DEHP, Deuterated bis(2-ethylhexyl)phthalate, Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-3,4,5,6-d4 bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24D4H34O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
Általános leírás
Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4 (DEHP-3,4,5,6-d4) is an isotope labeled pesticide standard used for food and environmental analyses.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)